Få mere at vide
4-Fluoro-2-nitroanisol, 98%
Artikelnummer. 15497608
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497608 25 g 25g
15487608 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61110.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 445-83-0 | C7H6FNO3 | 171,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 445-83-0
Molekylær formel C7H6FNO3
Molekylvægt (g/mol) 171.13
MDL nummer MFCD00013375
InChI nøgle FWLPYISRFBKEKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-nitroanisole, 4-fluoro-2-nitroanisol, benzene, 4-fluoro-1-methoxy-2-nitro, 4-fluoro-1-methoxy-2-nitro-benzene, 5-fluoro-2-methoxynitrobenzene, 4-fluor-1-methoxy-2-nitrobenzol, pubchem1966, acmc-1amcp, 4-fluoro-2-nitro-anisole, ksc235o8j
PubChem CID 565656
IUPAC navn 4-fluor-1-methoxy-2-nitrobenzen
SMIL COC1=C(C=C(F)C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-nitroanisole
Smeltepunkt 62 °C til 64 °C
Farve Brun-Gul
Mængde 25 g
Formel vægt 171.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof