Få mere at vide
4-Fluor-2-nitro-5-(trifluormethyl)anilin, 98 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 14360199 |
| Formel vægt | 224.11 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |