Få mere at vide
4-Fluoro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline, 98%
Artikelnummer. 15482349
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15482349 1 g 1g
15469256 250 mg 250mg
15492349 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15482349 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H64928.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 179062-05-6 | C7H4F4N2O2 | 224.115 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 179062-05-6
Molekylær formel C7H4F4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 224.115
MDL nummer MFCD03094267
InChI nøgle WOSGMZUIHAFPSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-fluoro-4-nitrobenzotrifluoride, 4-fluoro-2-nitro-5-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 4-fluoro-2-nitro-5-trifluoromethyl, pubchem4933, ksc106o9t, 2-fluoro-4-nitro-5-aminobenzotrifluoride, 3-amino-6-fluoro-4-nitrobenzotrifluoride, 4-fluoro-2-nitro-5-trifluoromethyl benzenamine, 4-fluoro-2-nitro-5-trifluoromethyl phenylamine
PubChem CID 2737686
IUPAC navn 4-fluor-2-nitro-5-(trifluormethyl)anilin
SMIL C1=C(C(=CC(=C1N)[N+](=O)[O-])F)C(F)(F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Farve Hvid
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 14360199
Formel vægt 224.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof