Få mere at vide
4-fluor-2-methylphenylmagnesiumbromid, 0,5 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10139359 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10139359 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 10139359 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431840500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide
CAS 30897-90-6, 109-99-9
CAS min % 8.91, 86.64
CAS Max % 13.36, 91.09
Farve Gul
Tæthed 0.9580g/mL
Flammepunkt −17°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C7H6BrFMg
Lineær formel F(CH3)C6H3MgBr
MDL nummer MFCD01311469
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.958
Synonym 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-fluoro-2-methylphenyl magnesium, swsqupddggyhlr-uhfffaoysa-m, 4-fluoro-2-methylphenyl magnesium bromide, 4-fluoro-2-methyl-phenyl magnesium bromide, 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
InChI nøgle SWSQUPDDGGYHLR-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC1=CC(F)=CC=C1[Mg]Br
IUPAC navn magnesium;1-fluor-3-methylbenzen-4-id;bromid
Molekylvægt (g/mol) 213.33
PubChem CID 2778803
Formel vægt 213.33
Fysisk form Løsning
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.