Få mere at vide
4-fluor-2-methylphenylmagnesiumbromid, 0,50 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløselig i 0,5 M i tetrahydrofuran
.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Luft
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide |
| CAS | 30897-90-6 |
| Molekylær formel | C7H6BrFMg |
| MDL nummer | MFCD01311469 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN2924 |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Synonym | 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-fluoro-2-methylphenyl magnesium, swsqupddggyhlr-uhfffaoysa-m, 4-fluoro-2-methylphenyl magnesium bromide, 4-fluoro-2-methyl-phenyl magnesium bromide, 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-fluoro-2-methylphenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent |
| Opløselighedsinformation | Opløselig ved 0,5 M i tetrahydrofuran. |
| InChI nøgle | SWSQUPDDGGYHLR-UHFFFAOYSA-M |
| Vis mere |