Få mere at vide
4-fluor-2-methylbenzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435087
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15435087 1 g 1g
15445087 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32364.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80141-91-9 | C8H9FO | 140.157 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80141-91-9
Molekylær formel C8H9FO
Molekylvægt (g/mol) 140.157
MDL nummer MFCD03701058
InChI nøgle YSULUXOLTMBSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-methylphenyl methanol, 4-fluoro-2-methylbenzyl alcohol, 4-fluoro-2-methylbenzylalcohol, rarechem al bd 0506, 4-fluoro-2-methylbenzenemethanol, benzenemethanol, 4-fluoro-2-methyl, 4-fluoro-2-methyl-phenyl-methanol, 4-fluoro-2-methylphenyl methan-1-ol, 4'-fluoro-2-methylbenzyl alcohol
PubChem CID 3872017
IUPAC navn (4-fluor-2-methylphenyl)methanol
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)F)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Mængde 1 g
Formel vægt 140.16
Procent renhed 99%