Få mere at vide
4-fluor-2-methylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10480694 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10480694 1 g Glasflaske 1g
10153144 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10480694 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399930010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 147754-12-9
Molekylær formel C8H6FN
Molekylvægt (g/mol) 135.14
MDL nummer MFCD03095106
InChI nøgle BJBXUIUJKPOZLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-2-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro-2-methyl, 2-cyano-5-fluorotoluene, 4-fluoro-2-methylbenzenecarbonitrile, pubchem1554, intermediates-zcf02129, methyl 4-fluorobenzonitrile, 4-fuoro-2-methylbenzonitrile, ksc174s6l
PubChem CID 3826055
IUPAC navn 4-fluor-2-methylbenzonitril
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-methylbenzonitrile
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 70.0°C to 74.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel FC6H3(CH3)CN
Mængde 1 g
Formel vægt 135.14
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluoro-2-methylbenzonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.