Få mere at vide
4-Fluoro-2-methylbenzonitrile, 97%
Artikelnummer. 11312539
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312539 25 g 25g
11302539 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11312539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26641.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 147754-12-9 | C8H6FN | 135.141 g/mol
Som organisk mellemprodukt, farmaceutisk mellemprodukt. I kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Som organisk mellemprodukt, farmaceutisk mellemprodukt. I kemisk syntese.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 147754-12-9
Molekylær formel C8H6FN
Molekylvægt (g/mol) 135.141
MDL nummer MFCD03095106
InChI nøgle BJBXUIUJKPOZLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-2-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro-2-methyl, 2-cyano-5-fluorotoluene, 4-fluoro-2-methylbenzenecarbonitrile, pubchem1554, intermediates-zcf02129, methyl 4-fluorobenzonitrile, 4-fuoro-2-methylbenzonitrile, ksc174s6l
PubChem CID 3826055
IUPAC navn 4-fluor-2-methylbenzonitril
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-methylbenzonitrile
Smeltepunkt 67°C to 71°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 135.14
Procent renhed 97%