Få mere at vide
4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 98%
Artikelnummer. 11441127
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11441127 1 g 1g
11451127 5 g 5g
11461127 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24117.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 139911-29-8 | C7H8BFO2 | 153.947 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139911-29-8
Molekylær formel C7H8BFO2
Molekylvægt (g/mol) 153.947
MDL nummer MFCD02093072
InChI nøgle IQMLIVUHMSIOQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl boranediol, 4-fluoro-2-methyl-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methylphenyl, 4-fluoro-2-methylphenylboronicacid, pubchem1852, acmc-209cjp
PubChem CID 2734665
IUPAC navn (4-fluor-2-methylphenyl)borsyre
SMIL B(C1=C(C=C(C=C1)F)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 199°C to 201°C
Mængde 1 g
Formel vægt 153.95
Procent renhed 98%