Få mere at vide
4-fluor-2-methylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081578
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11474693
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11609.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 452-71-1 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452-71-1
Molekylær formel C7H8FN
Molekylvægt (g/mol) 125.15
MDL nummer MFCD00007832
InChI nøgle KMHLGVTVACLEJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-fluorotoluene, benzenamine, 4-fluoro-2-methyl, 4-fluoro-2-methylbenzenamine, 6-amino-3-fluorotoluene, o-toluidine, 4-fluoro, 2-methyl-4-fluoroaniline, 4-fluorotoluidine, 4-fluoro-o-toluidine, 3-fluoro-6-aminotoluene
PubChem CID 67982
IUPAC navn 4-fluor-2-methylanilin
SMIL CC1=CC(F)=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-methylaniline
Kogepunkt 90°C to 92°C (16 mmHg)
Flammepunkt 87°C (188°F)
Lugt Characteristic
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1931798
Formel vægt 125.15
Procent renhed 97%