Få mere at vide
4-fluor-2-methoxypyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15512313 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15512313 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15512313 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450010010
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-methoxypyridine
CAS 96530-81-3
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H6FNO
MDL nummer MFCD09835267
Mængde 1 g
Synonym pyridine, 4-fluoro-2-methoxy, 4-fluoro-2-methoxy-pyridine, 4-fluoro 2-methoxy pyridine, 2-methoxy-4-fluoropyridine, fluoromethoxypyridine, pubchem6596, acmc-209v4d, 4-fluoranyl-2-methoxy-pyridine, 3,3'-methylenebis 5-methyloxazolidine, pyridine, 4-fluoro-2-methoxy-9ci
InChI nøgle RGWFJFBUHTUVMV-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=NC=CC(F)=C1
IUPAC navn 4-fluor-2-methoxypyridin
Molekylvægt (g/mol) 127.12
PubChem CID 338458
Formel vægt 127.12
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Fluoro-2-methoxypyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.