Få mere at vide
4-fluor-2-methoxybenzylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356899
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356899 1 g 1g
11366899 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26796.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 870563-60-3 | C8H10FNO | 155.17 g/mol
Som farmaceutisk mellemprodukt. Som en metabolit af Capsaicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Som farmaceutisk mellemprodukt. Som en metabolit af Capsaicin.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Noter
luftfølsomme og fugtfølsomme. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 870563-60-3
Molekylær formel C8H10FNO
Molekylvægt (g/mol) 155.17
MDL nummer MFCD04116361
InChI nøgle OUYQGZMPYJPPER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-methoxyphenyl methanamine, 4-fluoro-2-methoxybenzylamine, 2-methoxy-4-fluorobenzylamine, benzenemethanamine, 4-fluoro-2-methoxy, 1-4-fluoro-2-methoxyphenyl methanamine, 4-fluoro-2-methoxy-benzylamine
PubChem CID 17750694
IUPAC navn (4-fluor-2-methoxyphenyl)methanamin
SMIL COC1=C(CN)C=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-methoxybenzylamine
Brydningsindeks 1.524
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 155.17
Procent renhed 97%