Få mere at vide
4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile, 97%
Artikelnummer. 11302509
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302509 1 g 1g
11312509 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11302509 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26627.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 191014-55-8 | C8H6FNO | 151.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 191014-55-8
Molekylær formel C8H6FNO
Molekylvægt (g/mol) 151.14
MDL nummer MFCD04116335
InChI nøgle HGBKZVIQHCUHRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 4-fluoro-2-methoxy, 2-methoxy-4-fluorobenzonitrile, 4-fluoro-2-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 4-fluoro-2-methoxy-9ci, 4-fluoro-2-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem4786, acmc-209xzr, ksc494i6t, 4fluoro-2-methoxy-benzonitrile, buttpark 80\07-22
PubChem CID 2783329
IUPAC navn 4-fluor-2-methoxybenzonitril
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-methoxybenzonitrile
Smeltepunkt 75°C to 77°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 151.14
Procent renhed 97%