Få mere at vide
4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid, 99%
Artikelnummer. 11366569
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366569 5 g 5g
11356569 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366569 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26179.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 395-82-4 | C8H7FO3 | 170.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 395-82-4
Molekylær formel C8H7FO3
Molekylvægt (g/mol) 170.14
MDL nummer MFCD00673010
InChI nøgle UUQDNAPKWPKHMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-2-methoxy-benzoic acid, 4-fluoro-o-anisic acid, benzoic acid, 4-fluoro-2-methoxy, pubchem4969, acmc-209j6b, ksc494s1h, 4-fluoro-2-methoxybenzoicacid, rarechem al be 1023, 4-fluoro-2-methoxy benzoic acid
PubChem CID 2774545
IUPAC navn 4-fluor-2-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC(F)=CC=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Smeltepunkt 134°C to 136°C
Mængde 5 g
Formel vægt 170.14
Procent renhed 99%