Få mere at vide
4-Fluoro-2-methoxyanilin, 95%
Artikelnummer. 15448558
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448558 5 g 5g
15458558 250 mg 250mg
15438558 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61965.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
CAS: 450-91-9 | C7H8FNO | 141,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 450-91-9
Molekylær formel C7H8FNO
Molekylvægt (g/mol) 141.15
MDL nummer MFCD00077536
InChI nøgle BNRRMRUVYDETQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-4-fluoroaniline, 2-amino-5-fluoroanisole, 4-fluoro-2-methoxybenzenamine, benzenamine, 4-fluoro-2-methoxy, 2-amino-5-fluoroanisole 4-fluoro-2-methoxyaniline, 4-fluoro-o-anisidine, acmc-1aegy, 4-fluoro-2-methoxy-aniline, ksc798g5t, 4-fluoro-2-methoxyphenylamine
PubChem CID 13532228
IUPAC navn 4-fluor-2-methoxyanilin
SMIL COC1=C(N)C=CC(F)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-methoxyaniline
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 141.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof