Få mere at vide
4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone, 97%
Artikelnummer. 11382307
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382307 1 g 1g
11392307 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09862.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51788-80-8 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51788-80-8
Molekylær formel C9H9FO2
Molekylvægt (g/mol) 168.167
MDL nummer MFCD00061143
InChI nøgle YOXBPWVWNQROBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluoro-2-methoxyphenyl ethanone, 4-fluoro-2-methoxyacetophenone, 4'-fluoro-2'-methoxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-methoxyphenyl ethan-1-one, 2'-methoxy-4'-fluoroacetophenone, 1-4-fluoro-2-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-fluoro-2-methoxybenzene, 2-methoxy-4-fluoroacetophenone, 4'-fluoro-2'-methoxyacetophenone,, pubchem13459
PubChem CID 142887
IUPAC navn 1-(4-fluor-2-methoxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Smeltepunkt 51°C to 53°C
Mængde 1 g
Beilstein 2251986
Formel vægt 168.17
Procent renhed 97%