Få mere at vide
4-fluor-2-iodbenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451828
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451828 5 g 5g
15461828 250 mg 250mg
15441828 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15451828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55531.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 56096-89-0 | C7H4FIO2 | 266.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56096-89-0
Molekylær formel C7H4FIO2
Molekylvægt (g/mol) 266.01
MDL nummer MFCD04108278
InChI nøgle DUKFTVLJAXWGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2-iodo-benzoic acid, 2-iodo-4-fluorobenzoic acid, 4-fluoro-2-iodobenzoicacid, benzoic acid, 4-fluoro-2-iodo, benzoic acid, 4-fluoroiodo, pubchem1389, acmc-1atr7, ksc494a9j, benzoic acid,4-fluoro-2-iodo, buttpark 83\07-33
PubChem CID 12520164
IUPAC navn 4-fluor-2-iodbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)I)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Smeltepunkt 143°C to 147°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 266.01
Procent renhed 97%