Få mere at vide
4-Fluoro-2-iodonanilin, 96%
Artikelnummer. 11461060
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11461060 25 g 25g
11451060 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11461060 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25499.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 61272-76-2 | C6H5FIN | 237,02 g/mol
4-Fluoro-2-iodoanilin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Fluoro-2-iodoanilin anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt
.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 61272-76-2
Molekylær formel C6H5FIN
Molekylvægt (g/mol) 237.02
MDL nummer MFCD00042584
InChI nøgle SETOTRGVPANENO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodo-4-fluoroaniline, 4-fluoro-2-indoaniline, 4-fluoro-2-iodoanline, 4-fluoro-2-iodo-aniline, 4-fluoro-2-iodophenylamine, 4-fluoro-2-iodo-phenylamine, benzenamine, 4-fluoro-2-iodo, zlchem 368, pubchem3413, 2-iodo-4-fluoro-aniline
PubChem CID 2778283
IUPAC navn 4-fluor-2-iodanilin
SMIL NC1=C(I)C=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-iodoaniline
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 237.02
Procent renhed 98%