missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenol, TRC

Artikelnummer. 30137737
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137737 500 mg
30135786 1 g
17932515 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137737 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF532030500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2357-33-7
Molekylær formel C7 H7 F O2
Molekylvægt (g/mol) 142.128
Synonym Tavaborole Impurity B, 5-Fluoro-2-hydroxybenzenemethanol, 5-Fluoro-2-hydroxybenzyl Alcohol, Benzenemethanol, 5-fluoro-2-hydroxy-
IUPAC navn 4-fluoro-2-(hydroxymethyl)phenol
SMIL OCc1cc(F)ccc1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7FO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3,9-10H,4H2
Formel vægt 142.043
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.