Få mere at vide
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenon, 98%
Artikelnummer. 11408676
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11408676 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11408676 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16030.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 1481-27-2 | C8H7FO2 | 154,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4 '-Fluoro-2 '-hydroxyacetophenone
CAS 1481-27-2
Smeltepunkt 29 °C til 34 °C
Kogepunkt 65 °C (2 mmHg)
Flammepunkt 98 °C
Molekylær formel C8H7FO2
MDL nummer MFCD00143203
Mængde 100 g
Beilstein 2249799
Synonym 4 '-fluoro-2 '-hydroxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 4-fluoro-2-hydroxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl
InChI nøgle HLTBTUXAMVOKIH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1O
IUPAC navn 1-(4-fluor-2-hydroxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 154.14
PubChem CID 2737326
Formel vægt 154.14
Procent renhed 98%