Få mere at vide
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenon, 98%
Artikelnummer. 11498666
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498666 25 g 25g
11488666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16030.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 1481-27-2 | C8H7FO2 | 154,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1481-27-2
Molekylær formel C8H7FO2
Molekylvægt (g/mol) 154.14
MDL nummer MFCD00143203
InChI nøgle HLTBTUXAMVOKIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-fluoro-2'-hydroxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 4-fluoro-2-hydroxyacetophenone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluoro-2-hydroxyphenyl, 1-4-fluoro-2-hydroxy-phenyl ethanone, 1-acetyl-4-fluoro-2-hydroxybenzene, pubchem13252, acmc-1bzss, 4'-fluoro-2'-hydroxy
PubChem CID 2737326
IUPAC navn 1-(4-fluor-2-hydroxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Smeltepunkt 29 °C til 34 °C
Kogepunkt 65 °C (2 mmHg)
Flammepunkt 98 °C (208 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 2249799
Formel vægt 154.14
Procent renhed 98%