Få mere at vide
4-Fluoro-2,6-dinitrophenol, 98%
Artikelnummer. 11413557
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413557 5 g 5g
11403557 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17309.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 364-32-9 | C6H3FN2O5 | 202,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 364-32-9
Molekylær formel C6H3FN2O5
Molekylvægt (g/mol) 202.10
MDL nummer MFCD00179333
InChI nøgle MDOWEUXXLVBZIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-2,6-dinitrophenol, 2,6-dinitro-4-fluorophenol, phenol, 4-fluoro-2,6-dinitro, acmc-20ao7v, phenol, 2,6-dinitro-4-fluoro-,
PubChem CID 94951
IUPAC navn 4-fluor-2,6-dinitrophenol
SMIL OC1=C(C=C(F)C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-2,6-dinitrophenol
Smeltepunkt 50 °C til 56 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 202.1
Procent renhed 98%