Få mere at vide
4-Fluoro-1-indanon, 97%
Beskrivelse
Det bruges i medicin og som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges i medicin og som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt
i alkohol og chloroform
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler og varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-1-indanone |
| Smeltepunkt | 72 °C til 76 °C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i alkohol og kloroform |
| Formel vægt | 150.15 |
| Procent renhed | 97% |