Få mere at vide
4-Fluoro-1-indanone, 97%
Artikelnummer. 15455638
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455638 1 g 1g
15465638 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455638 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59356.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 699-99-0 | C9H7FO | 150.152 g/mol
Det bruges i medicin og som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges i medicin og som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt
i alkohol og chloroform
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 699-99-0
Molekylær formel C9H7FO
Molekylvægt (g/mol) 150.152
MDL nummer MFCD00797829
InChI nøgle HOMSJDBZHCPYHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoro-1-indanone, 4-fluoro-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 4-fluoro-indan-1-one, 4-fluoroindan-1-one, 1h-inden-1-one, 4-fluoro-2,3-dihydro, 4-fluoro-2,3-dihydro-1-indenone, 4-fluoroindane-1-one, acmc-20a8cy, 4-fluoranyl-2,3-dihydroinden-1-one
PubChem CID 12174986
IUPAC navn 4-fluor-2,3-dihydroinden-1-on
SMIL C1CC(=O)C2=C1C(=CC=C2)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-1-indanone
Smeltepunkt 72°C to 76°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol and chloroform
Formel vægt 150.15
Procent renhed 97%