Få mere at vide
4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzen, 98%
Beskrivelse
4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzen er et råmateriale, der anvendes i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzen er et råmateriale, der anvendes i organisk syntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand 0,079 g/L °25 C.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzene |
| Tæthed | 1.171 |
| Kogepunkt | 120 °C til 123 °C (45 mmHg) |
| Flammepunkt | 91 °C (195 °F) |
| Brydningsindeks | 1.51 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2441600 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand 0,079 g/L 25 °C. |
| Formel vægt | 156.16 |
| Procent renhed | 98% |