Få mere at vide
4-fluor-1,2-dimethoxybenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419066
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419066 5 g 5g
11429066 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419066 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17936.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 398-62-9 | C8H9FO2 | 156.156 g/mol
4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzen er et råmateriale, der anvendes i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzen er et råmateriale, der anvendes i organisk syntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand 0,079 g/L °25 C.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 398-62-9
Molekylær formel C8H9FO2
Molekylvægt (g/mol) 156.156
MDL nummer MFCD00012201
InChI nøgle DAGKHJDZYJFWSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoroveratrole, 1,2-dimethoxy-4-fluorobenzene, 3,4-dimethoxyfluorobenzene, 1-fluoro-3,4-dimethoxybenzene, 4-fluoro-1,2-dimethoxy-benzene, 3,4-dimethoxy-1-fluorobenzene, 4-fluoroveratrol, pubchem3048, acmc-1acnf, fluorobenzene, 3,4-methoxy
PubChem CID 593640
IUPAC navn 4-fluor-1,2-dimethoxybenzen
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)F)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-1,2-dimethoxybenzene
Tæthed 1.171
Kogepunkt 120°C to 123°C (45 mmHg)
Flammepunkt 91°C (195°F)
Brydningsindeks 1.51
Mængde 5 g
Beilstein 2441600
Opløselighedsinformation Soluble in water 0.079g/L 25°C.
Formel vægt 156.16
Procent renhed 98%