Få mere at vide
4-Ethynylbenzaldehyd, 95%
Artikelnummer. 11902703 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11902703 1 g Glasflaske 1g
11359101 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11902703 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432940010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 63697-96-1 | C9H6O | 130,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63697-96-1
Molekylær formel C9H6O
Molekylvægt (g/mol) 130.15
InChI nøgle BGMHQBQFJYJLBP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2771645
IUPAC navn 4-ethynylbenzaldehyd
SMIL C#CC1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethynylbenzaldehyde
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 89,0 °C til 94,5 °C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 4-ethynyl benzaldehyde, 4-ethynyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-ethynyl, benzaldehyde,4-ethynyl, p-ethynylbenzaldehyde, 4-acetylenylbenzaldehyde, acmc-209x0m, 4-ethynylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-ethynyl-9ci
Formel vægt 130.15
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethynylbenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.