Få mere at vide
4-(ethylthio)benzaldehyd, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398566
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398566 1 g 1g
11308576 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17624.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84211-94-9 | C9H10OS | 166.238 g/mol
Det er en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en aktiv farmaceutisk ingrediens.
Opløselighed Vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares køligt og tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84211-94-9
Molekylær formel C9H10OS
Molekylvægt (g/mol) 166.238
MDL nummer MFCD01318145
InChI nøgle LPRKZLUVZOFDDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylthio benzaldehyde, 4-ethylsulfanyl benzaldehyde, 4-ethylthiobenzaldehyde, 4-ethylsulfanyl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-ethylthio
PubChem CID 7006654
IUPAC navn 4-ethylsulfanylbenzaldehyd
SMIL CCSC1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Ethylthio)benzaldehyde
Kogepunkt 151°C to 153°C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.624
Mængde 1 g
Beilstein 1863857
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Difficult to mix in water.
Formel vægt 166.24
Procent renhed 98%