Få mere at vide
4-(Ethylsulfonyl)benzenboronsyre, 98+%
Artikelnummer. 11304785
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304785 250 mg 250mg
11394775 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11304785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17814.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 352530-24-6 | C8H11BO4S | 214,042 g/mol
Det er et vigtigt organisk mellemprodukt, der anvendes inden for landbrugskemikalier, farmaceutiske produkter og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt organisk mellemprodukt, der anvendes i landbrugskemikalier
, farmaceutiske produkter og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 352530-24-6
Molekylær formel C8H11BO4S
Molekylvægt (g/mol) 214.042
MDL nummer MFCD02093076
InChI nøgle CVBNDDGEVPNUNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylsulfonyl phenylboronic acid, 4-ethylsulfonyl phenyl boronic acid, 4-ethanesulfonyl benzeneboronic acid, 4-ethanesulfonyl phenylboronic acid, 4-ethylsulfonylphenyl boronic acid, 4-ethylsulphonyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-ethylsulfonyl phenyl, 4-ethanesulfonyl phenyl boranediol, 4-ethanesulphonyl benzeneboronic acid
PubChem CID 2773420
IUPAC navn (4-ethylsulfonylphenyl)boronsyre
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Ethylsulfonyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 135°C to 139°C
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 214.05
Procent renhed ≥98%