Få mere at vide
4-Ethylmorpholine, 98%
Artikelnummer. 11394729
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394729 100 mL 100ml
11423884 250 mL 250ml
11304739 500 mL 500ml
11413884 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11394729 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11905.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-74-3 | C6H13NO | 115.176 g/mol
N-ethylmorpholin er en bestanddel af bufferen, der anvendes til basisk peptidseparation gennem anionbytningskromatografi. Yderligere fungerer det som en katalysator ved fremstilling af polyurethanskum.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-ethylmorpholin er en bestanddel af bufferen, der anvendes til basisk peptidseparation gennem anionbytningskromatografi. Yderligere fungerer det som en katalysator ved fremstilling af polyurethanskum.
Opløselighed Blandbar med vand
.
Noter
Lys- og luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-74-3
Molekylær formel C6H13NO
MDL nummer MFCD00006177
InChI nøgle HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7525
IUPAC navn 4-ethylmorpholin
SMIL CCN1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylmorpholine
Smeltepunkt -63 °C
Tæthed 0.908
Kogepunkt 138°C to 139°C
Flammepunkt 27°C
Brydningsindeks 1.4413
Mængde 100 mL
FN nummer UN2734
Beilstein 102969
Følsomhed Air Sensitive
Synonym n-ethylmorpholine, morpholine, 4-ethyl, ethylmorpholine, n-ethylmorfolin, n-ethyl morpholine, n-ethylmorfolin czech, unii-ecm0g991fq, n-ethyl-morpholine, ccris 4818, ecm0g991fq
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Molekylvægt (g/mol) 115.18
Formel vægt 115.18
Procent renhed 98%