Få mere at vide
4-Ethylcarbamoyl-3-fluorobenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15460028
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460028 1 g 1g
15440536 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53273.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874289-12-0
Molekylær formel C9H11BFNO3
Molekylvægt (g/mol) 211.00
MDL nummer MFCD08436070
InChI nøgle PCACUISZWVJQCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylcarbamoyl-3-fluorophenyl boronic acid, n-ethyl 4-borono-2-fluorobenzamide, 4-ethylcarbamoyl-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-ethylcarbamoyl-3-fluorophenylboronic acid, boronic acid,b-4-ethylamino carbonyl-3-fluorophenyl, acmc-209qm5, n-ethyl-4-borono-2-fluorobenzamide, 4-ethylcarbamoyl-3-fluorophenyl boronicacid, 4-ethylcarbamoyl-3-fluoranyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 44717595
IUPAC navn [4-(ethylcarbamoyl)-3-fluorophenyl]boronic acid
SMIL CCNC(=O)C1=C(F)C=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylcarbamoyl-3-fluorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 157°C to 160°C
Mængde 1 g
Formel vægt 211
Procent renhed 98%