Få mere at vide
4-Ethylcarbamoyl-3-fluorobenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15440536
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15440536 250 mg 250mg
15460028 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53273.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874289-12-0
Molekylær formel C9H11BFNO3
Molekylvægt (g/mol) 211.00
MDL nummer MFCD08436070
InChI nøgle PCACUISZWVJQCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylcarbamoyl-3-fluorophenyl boronic acid, n-ethyl 4-borono-2-fluorobenzamide, 4-ethylcarbamoyl-3-fluorobenzeneboronic acid, 4-ethylcarbamoyl-3-fluorophenylboronic acid, boronic acid,b-4-ethylamino carbonyl-3-fluorophenyl, acmc-209qm5, n-ethyl-4-borono-2-fluorobenzamide, 4-ethylcarbamoyl-3-fluorophenyl boronicacid, 4-ethylcarbamoyl-3-fluoranyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 44717595
IUPAC navn [4-(ethylcarbamoyl)-3-fluorophenyl]boronic acid
SMIL CCNC(=O)C1=C(F)C=C(C=C1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylcarbamoyl-3-fluorobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 157°C to 160°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 211
Procent renhed 98%