Få mere at vide
4-ethylbenzylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433947
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433947 5 g 5g
15423947 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30459.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 768-59-2 | C9H12O | 136.194 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 768-59-2
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00004666
InChI nøgle YSLBFFIVJGJBSA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13034
IUPAC navn (4-ethylphenyl)methanol
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylbenzyl alcohol
Tæthed 1.028
Kogepunkt 115°C to 117°C (9 mmHg)
Brydningsindeks 1.5275
Mængde 5 g
Synonym 4-ethylphenyl methanol, 4-ethylbenzyl alcohol, 4-ethylbenzylalcohol, benzenemethanol, 4-ethyl, benzyl alcohol, p-ethyl, p-ethylbenzyl alcohol, 4-ethyl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-ethyl, acmc-209p6g, 4-ethylphenyl methanol #
Formel vægt 136.19
Procent renhed 99%