Få mere at vide
4-Ethylbenzoesyre, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethylbenzoic acid |
| Smeltepunkt | 111 °C til 114 °C |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 2041840 |
| Formel vægt | 150.18 |
| Procent renhed | 99% |