Få mere at vide
4-ethylbenzoesyre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443933
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443933 10 g 10g
11453933 50 g 50g
11463933 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443933 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10235.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 619-64-7 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-64-7
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.177
MDL nummer MFCD00002570
InChI nøgle ZQVKTHRQIXSMGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-ethyl, p-ethylbenzoic acid, 4-ethyl benzoic acid, 4-ethyl-benzoic acid, unii-9tkm8p0g6r, 9tkm8p0g6r, p-ethylbenzoate, 4-ethyl benzoate, 4-ethylbenzoicacid, p-ethylbenzoic acid;
PubChem CID 12086
IUPAC navn 4-ethylbenzoesyre
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylbenzoic acid
Smeltepunkt 111°C to 114°C
Mængde 10 g
Beilstein 2041840
Formel vægt 150.18
Procent renhed 99%