Få mere at vide
4-ethylbenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10040540 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10040540 25 g Glasflaske -
10563741 5 g Glasflaske 5g
10042420 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10040540 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. B0496601
CAS: 619-64-7 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS 619-64-7
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00002570
InChI nøgle ZQVKTHRQIXSMGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-ethyl, p-ethylbenzoic acid, 4-ethyl benzoic acid, 4-ethyl-benzoic acid, unii-9tkm8p0g6r, 9tkm8p0g6r, p-ethylbenzoate, 4-ethyl benzoate, 4-ethylbenzoicacid, p-ethylbenzoic acid;
PubChem CID 12086
IUPAC navn 4-ethylbenzoesyre
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylbenzoic acid
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 110.0°C to 114.0°C
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5C6H4CO2H
Mængde 25 g
Beilstein 09, 529
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 150.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver