Få mere at vide
4-ethylbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10432995 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10432995 100 g Glasflaske 100g
10235162 5 g Glasflaske 5g
10356992 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10432995 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 378951000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4748-78-1 | C9H10O | 134.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4748-78-1
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00006956
InChI nøgle QNGNSVIICDLXHT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20861
IUPAC navn 4-ethylbenzaldehyd
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylbenzaldehyde
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 221.0°C
Flammepunkt 92°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2C6H4CHO
Brydningsindeks 1.5370 to 1.5410
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 0.97
Synonym p-ethylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-ethyl, 4-ethyl benzaldehyde, 4-ethyl-benzaldehyde, ebal, ethyl benzaldehyde, ethyl-benzaldehyde, unii-289ppw3sg4, benzaldehyde,4-ethyl, ethylbenzaldehyde, p
Formel vægt 134.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Ethylbenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Skyddsangivelse
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.