Få mere at vide
4-Ethylbenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11375319
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11375319 100 g 100g
11365319 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375319 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20645.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4748-78-1 | C9H10O | 134.178 g/mol
Det bruges som parfumemiddel i kosmetikindustrien. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et parfumemiddel i kosmetikindustrien. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler og luft. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4748-78-1
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.178
MDL nummer MFCD00006956
InChI nøgle QNGNSVIICDLXHT-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-ethylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-ethyl, 4-ethyl benzaldehyde, 4-ethyl-benzaldehyde, ebal, ethyl benzaldehyde, ethyl-benzaldehyde, unii-289ppw3sg4, benzaldehyde,4-ethyl, ethylbenzaldehyde, p
PubChem CID 20861
IUPAC navn 4-ethylbenzaldehyd
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylbenzaldehyde
Tæthed 0.979
Kogepunkt 220°C to 221°C
Flammepunkt 92°C (197°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.539
Mængde 100 g
Beilstein 636027
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol.
Formel vægt 134.18
Procent renhed 97%