Få mere at vide
4-Ethylanisol, 98+%
Beskrivelse
Det kan bruges til syntese af 1-methoxy-4-ethyl-1,4-cyclohexadien. Det anvendes også i den ligand-assisterede, kobber-katalyserede enantioselektive benzyl-aminering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det kan bruges til syntese af 1-Methoxy-4-ethyl-1,4-cyclohexadien. Det anvendes også i den ligand-assisterede, kobber-katalyserede enantioselektive benzyl-aminering.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethylanisole |
| Tæthed | 0.962 |
| Kogepunkt | 195 °C |
| Flammepunkt | 79 °C (174 °F) |
| Brydningsindeks | 1.5085 |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 774365 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkohol. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 136.19 |
| Procent renhed | ≥98% |