Få mere at vide
4-Ethylanisole, 98+%
Artikelnummer. 11408573
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408573 10 g 10g
11418573 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408573 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10391.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1515-95-3 | C9H12O | 136.194 g/mol
Det kan bruges til syntese af 1-methoxy-4-ethyl-1,4-cyclohexadien. Det anvendes også i den ligand-assisterede, kobber-katalyserede enantioselektive benzyl-aminering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det kan bruges til syntese af 1-Methoxy-4-ethyl-1,4-cyclohexadien. Det anvendes også i den ligand-assisterede, kobber-katalyserede enantioselektive benzyl-aminering.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1515-95-3
Molekylær formel C9H12O
Molekylvægt (g/mol) 136.194
MDL nummer MFCD00015176
InChI nøgle HDNRAPAFJLXKBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylanisole, p-ethylanisole, benzene, 1-ethyl-4-methoxy, anisole, p-ethyl, p-ethylanisol, unii-i71p5qg20s, 4-ethyl-1-methoxybenzene, 4-ethyl anisole, 4-ethylmethoxybenzene, acmc-1btzv
PubChem CID 73690
IUPAC navn 1-ethyl-4-methoxybenzen
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethylanisole
Tæthed 0.962
Kogepunkt 195°C
Flammepunkt 79°C (174°F)
Brydningsindeks 1.5085
Mængde 10 g
Beilstein 774365
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formel vægt 136.19
Procent renhed ≥98%