Få mere at vide
4-Ethyl-2-methoxyphenol, 98%
Artikelnummer. 10367651 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10367651 5 g Glasflaske 5g
10642762 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10367651 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 351960050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2785-89-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2785-89-9
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.19
MDL nummer MFCD00038714
InChI nøgle CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylguaiacol, p-ethylguaiacol, 2-methoxy-4-ethylphenol, phenol, 4-ethyl-2-methoxy, homocresol, guaiacyl ethane, 4-ethyl-2-methoxy-phenol, 4-hydroxy-3-methoxy ethylbenzene, unii-c9nfd83bj5, guaiacol, 4-ethyl
PubChem CID 62465
IUPAC navn 4-ethyl-2-methoxyphenol
SMIL CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethyl-2-methoxyphenol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 15°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0580g/mL
Kogepunkt 234°C to 236°C
Flammepunkt 107°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5250 to 1.53
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.058
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 152.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethyl-2-methoxyphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.