Få mere at vide
4-Ethyl-2-methoxyphenol, 98%
Artikelnummer. 11472357
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472357 25 g 25g
11462357 5 g 5g
11482357 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14239.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2785-89-9 | C9H12O2 | 152,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2785-89-9
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.19
MDL nummer MFCD00038714
InChI nøgle CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethylguaiacol, p-ethylguaiacol, 2-methoxy-4-ethylphenol, phenol, 4-ethyl-2-methoxy, homocresol, guaiacyl ethane, 4-ethyl-2-methoxy-phenol, 4-hydroxy-3-methoxy ethylbenzene, unii-c9nfd83bj5, guaiacol, 4-ethyl
PubChem CID 62465
IUPAC navn 4-ethyl-2-methoxyphenol
SMIL CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethyl-2-methoxyphenol
Smeltepunkt 15 °C
Tæthed 1.064
Kogepunkt 230 °C
Flammepunkt 107 °C (225 °F)
Brydningsindeks 1.528
Mængde 25 g
Beilstein 2045329
Formel vægt 152.19
Procent renhed 98%