Få mere at vide
4-Ethyl-2-methoxyphenol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethyl-2-methoxyphenol |
| Smeltepunkt | 15 °C |
| Tæthed | 1.064 |
| Kogepunkt | 230 °C |
| Flammepunkt | 107 °C (225 °F) |
| Brydningsindeks | 1.528 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2045329 |
| Formel vægt | 152.19 |
| Procent renhed | 98% |