Få mere at vide
4-Ethoxyphenyleddikesyre, 98%
Artikelnummer. 11459382
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459382 50 g 50g
11449382 10 g 10g
11334739 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459382 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10129.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 4919-33-9 | C10H12O3 | 180,203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4919-33-9
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.203
MDL nummer MFCD00004346
InChI nøgle ZVVWZNFSMIFGEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxyphenylacetic acid, 2-4-ethoxyphenyl acetic acid, 4-ethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-ethoxy, p-ethoxyphenylacetic acid, para-ethoxyphenylacetic acid, acmc-20amjb, 4-ethoxyphenylaceticacid, enamine_004828, p-ethoxyphenyl acetic acid
PubChem CID 78631
IUPAC navn 2-(4-ethoxyphenyl)eddikesyre
SMIL CCOC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethoxyphenylacetic acid
Smeltepunkt 87 °C til 91 °C
Mængde 50 g
Beilstein 1103143
Formel vægt 180.2
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethoxyphenylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Ethoxyphenylaceticacid