Få mere at vide
4-Ethoxybenzylalkohol, 98%
Beskrivelse
Det bruges til identifikation af sulfateringssteder for metabolitter og forudsigelse af forbindelsernes biologiske virkninger og til kemisk undersøgelse af Wedelia calendulacea.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
biologiske virkninger og til kemisk undersøgelse af Wedelia calendulacea.
Opløselighed Opløselighed i methanol er næsten
gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethoxybenzyl alcohol |
| Smeltepunkt | 32 °C til 34 °C |
| Kogepunkt | 272 °C til 274 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.532 |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 152.19 |
| Procent renhed | 98% |