Få mere at vide
4-Ethoxybenzyl alcohol, 98%
Artikelnummer. 11454103
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454103 10 g 10g
11464103 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454103 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10331.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6214-44-4 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Det bruges til identifikation af sulfateringssteder for metabolitter og forudsigelse af forbindelsernes biologiske virkninger og til kemisk undersøgelse af Wedelia calendulacea.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges til identifikation af sulfateringssteder for metabolitter og forudsigelse af forbindelsernes
biologiske virkninger og til kemisk undersøgelse af Wedelia calendulacea.
Opløselighed Opløselighed i methanol er næsten
gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6214-44-4
Molekylær formel C9H12O2
Molekylvægt (g/mol) 152.19
MDL nummer MFCD00004655
InChI nøgle UKFLLQIRBABMKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxybenzyl alcohol, 4-ethoxyphenyl methanol, p-ethoxybenzyl alcohol, 4-ethoxybenzylalcohol, benzenemethanol, 4-ethoxy, 4-ethoxy-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-ethoxy, 4-ethoxyphenyl methanol #, 4-ethoxyphenyl methan-1-ol, 4-ethyloxy phenyl methanol
PubChem CID 80345
IUPAC navn (4-ethoxyphenyl)methanol
SMIL CCOC1=CC=C(CO)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethoxybenzyl alcohol
Smeltepunkt 32°C to 34°C
Kogepunkt 272°C to 274°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.532
Mængde 10 g
Formel vægt 152.19
Procent renhed 98%