Få mere at vide
4-Ethoxybenzonitril, 98%
Artikelnummer. 11438667
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11438667 100 g 100g
11418667 5 g 5g
11428667 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11438667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19806.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 25117-74-2 | C9H9NO | 147,177 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25117-74-2
Molekylær formel C9H9NO
Molekylvægt (g/mol) 147.177
MDL nummer MFCD00001819
InChI nøgle PJRLUGQMEZZDIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 4-ethoxy, p-ethoxycyanobenzene, p-ethoxybenzonitrile, 4-ethoxybenzoic acid nitrile, benzonitrile, p-ethoxy, 4-ethoxybenzenecarbonitrile, 4-ethoxy-benzonitrile, 4-ethyloxybenzonitrile, acmc-1cis8
PubChem CID 141176
IUPAC navn 4-ethoxybenzonitril
SMIL CCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethoxybenzonitrile
Smeltepunkt 60 °C til 63 °C
Kogepunkt 258 °C
Mængde 100 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2613602
Formel vægt 147.18
Procent renhed 98%