Få mere at vide
4-Ethoxybenzoesyre, 98+%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Ethoxybenzoic acid |
| Smeltepunkt | 197 °C til 199 °C |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 2207349 |
| Formel vægt | 166.18 |
| Procent renhed | ≥98% |