Få mere at vide
4-Ethoxybenzoic acid, 98+%
Artikelnummer. 11465053
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465053 25 g 25g
11475053 100 g 100g
11485053 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465053 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12309.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 619-86-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-86-3
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00002545
InChI nøgle SHSGDXCJYVZFTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-ethoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-ethoxy, benzoic acid, p-ethoxy, 4-ethoxy-benzoic acid, unii-tzr23xeq7w, tzr23xeq7w, 4-ethoxybenzoicacid, 4ethoxybenzoic acid, pubchem2686, para-ethoxybenzoic acid
PubChem CID 12093
IUPAC navn 4-ethoxybenzoesyre
SMIL CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Ethoxybenzoic acid
Smeltepunkt 197°C to 199°C
Mængde 25 g
Beilstein 2207349
Formel vægt 166.18
Procent renhed ≥98%