Få mere at vide
4-Ethoxybenzaldehyd, 97+%
Artikelnummer. 11494024
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494024 500 g 500g
11474024 25 g 25g
11484024 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494024 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11987.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
CAS: 10031-82-0 | C9H10O2 | 150,18 g/mol
4-Ethoxybenzaldehyd kan bruges som anti-inflammatorisk og prostaglandin E2 suppressor. benzaldehyd-afledte antiinflammatoriske midler kan være nyttige til at reducere erytem i ansigtet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 4-Ethoxybenzaldehyd kan bruges som en anti-inflammatorisk
og prostaglandin E2 suppressor. benzaldehyd-afledte antiinflammatoriske midler kan være nyttige til at reducere erytem i ansigtet.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler. Luftfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10031-82-0
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00003388
InChI nøgle JRHHJNMASOIRDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 4-ethoxy, p-ethoxybenzaldehyde, ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-ethoxy, homoanisaldehyde, 4-ethyloxy benzaldehyde, unii-gow1h0f49a, fema no. 2413, 4-ethoxy-benzaldehyde, ethoxybenzaldehyde, p
PubChem CID 24834
IUPAC navn 4-ethoxybenzaldehyd
SMIL CCOC1=CC=C(C=O)C=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Ethoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 13 °C til 14 °C
Tæthed 1.08
Kogepunkt 253 °C til 255 °C
Flammepunkt <110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.559
Mængde 500 g
Beilstein 386863
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 150.18
Procent renhed ≥97%